Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Skåneærmer, LDPE/LLDPE
VWR®, Skåneærmer, LDPE/LLDPE
blå, 400 mm
Katalog # 113-8257
Leverandør:   VWR Collection
VWR®, Skåneærmer, LDPE/LLDPE
Katalog # 113-8257
Leverandør:  VWR Collection
VWR®, Skåneærmer, LDPE/LLDPE
VWR®, Skåneærmer, LDPE/LLDPE
blå, 400 mm
Price
138,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents
Ærmebeskyttere fremstillet af 65% LDPE og 35% LLDPE.
  • Elastiske manchetter
  • Fås i to farver
Ø×L: 200×400 mm
Specifikationer
  • Farve:
    blå
  • Længde:
    400 mm
  • Cat. No.:
    113-8257
  • Outfit applikationer:
    Laboratory