Orders LinkContactUsLinkComponent
Bufferopløsninger
Buffer solution, 3,00, ±0,02, 25 °C, Plastic bottle, 1 L
  REGE103025
 :   REAGECON
Bufferopløsninger
  REGE103025
 :  REAGECON
 :  
Bufferopløsninger
Bufferopløsninger
Buffer solution, 3,00, ±0,02, 25 °C, Plastic bottle, 1 L
 :  
504,00 kr
1 * 1 L
Documents
  • Pakning:
    Plastic bottle
  • Pakn:
    1 L
  • Referencetemperatur:
    25 °C
  • Beskrivelse:
    Buffer solution
  • pH nøjagtighed:
    ±0,02
  • pH-værdi:
    3,00