Septa for open top caps, WHEATON®
Plain septa, autoclavable, PTFE/Silicone/PTFE, 24 mm
Katalog # WHEAW240599
Leverandør: DWK Life Sciences
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Ø:24 mm
- Model:PTFE/Silicone/PTFE
- Beskrivelse:Plain septa, autoclavable
- Seq:14