Badvæsker
Kryo 65, –65...+140 °C, − °C, 62 °C, ufarvet, 20 L
: LAUDA
Tillader yderst nøjagtig temperaturregulering, selv ved ekstreme temperaturer.
- Simpel og sikker håndtering, Velegnet til langtidsdrift
- Optimerer levetiden for termostaten
* angiver silikoneolie
** kun velegnet til lukkede kredsløb
- Pakn:20 L
- Farve:ufarvet
- Brændpunkt:− °C
- Flammepunkt:62 °C
- Temperaturområde:–65...+140 °C
- Model:Kryo 65