Orders LinkContactUsLinkComponent
Badvæsker
Badvæsker
Kryo 65, –65...+140 °C, − °C, 62 °C, ufarvet, 10 L
Katalog # 461-1116
Leverandør:   LAUDA
Badvæsker
Katalog # 461-1116
Leverandør:  LAUDA
CAS nummer:  
Badvæsker
Badvæsker
Kryo 65, –65...+140 °C, − °C, 62 °C, ufarvet, 10 L
CAS nummer:  
Price
4.700,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 L
Product Details & Documents
Tillader yderst nøjagtig temperaturregulering, selv ved ekstreme temperaturer.
  • Simpel og sikker håndtering, Velegnet til langtidsdrift
  • Optimerer levetiden for termostaten
* angiver silikoneolie
** kun velegnet til lukkede kredsløb
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    10 L
  • Farve:
    ufarvet
  • Brændpunkt:
    − °C
  • Flammepunkt:
    62 °C
  • Temperaturområde:
    –65...+140 °C
  • Model:
    Kryo 65