Orders LinkContactUsLinkComponent
Badvæsker
Badvæsker
Kryo 65, –65...+140 °C, − °C, 62 °C, ufarvet, 5 L
Catalog # 461-1114
Supplier:   LAUDA
Badvæsker
Catalog # 461-1114
Supplier:  LAUDA
CAS Number:  
Badvæsker
Badvæsker
Kryo 65, –65...+140 °C, − °C, 62 °C, ufarvet, 5 L
CAS Number:  
Price
2.490,00 kr
Log in for availability
1 * 5 L
Product Details & Documents
Tillader yderst nøjagtig temperaturregulering, selv ved ekstreme temperaturer.
  • Simpel og sikker håndtering, Velegnet til langtidsdrift
  • Optimerer levetiden for termostaten
* angiver silikoneolie
** kun velegnet til lukkede kredsløb
Specifications
Specifications
  • Pakn:
    5 L
  • Farve:
    ufarvet
  • Brændpunkt:
    − °C
  • Flammepunkt:
    62 °C
  • Temperaturområde:
    –65...+140 °C
  • Model:
    Kryo 65