Orders LinkContactUsLinkComponent
Dual scale refractometers/alcoholometers
PAL-33S, 0,0 − 53,0 ml/100 ml, 0,5 %
  ATAG4433
 :   Atago
Dual scale refractometers/alcoholometers
  ATAG4433
 :  Atago
Dual scale refractometers/alcoholometers
Dual scale refractometers/alcoholometers
PAL-33S, 0,0 − 53,0 ml/100 ml, 0,5 %
2.890,00 kr
1 * 1 Items
Dual scale refractometers/alcoholometers with dual scale for ethanol (weight %) and temperature (°C).
 : IP 65 allows rinsing off the sample with running water.
  • Model:
    PAL-33S
  • Område:
    0,0 − 53,0 ml/100 ml
  • Opløsning:
    0,5 %
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    ATAG4433
  • Vægt:
    100 g
  • W×D×H:
    55×31×109 mm
  • Måletid:
    3 seconds
  • Prøvestørrelse:
    0,3 ml
  • Temperature compensation range:
    5...30/35 °C