Orders LinkContactUsLinkComponent
Bottles, square
Bottles, square
100 ml, Bottles, square, RD 40, klar, 46×46×71 mm
Katalog # RIXI9-2200-0100-40
Bottles, square
Katalog # RIXI9-2200-0100-40
Bottles, square
100 ml, Bottles, square, RD 40, klar, 46×46×71 mm
Price
5.320,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 480 Items
Product Details & Documents
Square bottles with clear-sighted thread.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
  • Gevind:
    RD 40
  • Kapacitet:
    100 ml
  • Farve:
    klar
  • Beskrivelse:
    Bottles, square
  • Seq:
    01
  • B×D×H:
    46×46×71 mm