Bottles, square
100 ml, Bottles, square, RD 40, klar, 46×46×71 mm
Katalog # RIXI9-2200-0100-40
Leverandør: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Gå til:
Product Details & Documents
Square bottles with clear-sighted thread.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
- Gevind:RD 40
- Kapacitet:100 ml
- Farve:klar
- Beskrivelse:Bottles, square
- Seq:01
- B×D×H:46×46×71 mm