Orders LinkContactUsLinkComponent
Digital block heater, compact
Compact Dry Bath D***, 2, 77 W, RT* +2...100 °C, ≤±0,5 °C, 200×200×25 mm, 1,5 kg
Katalog # 460-0283
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Digital block heater, compact
Katalog # 460-0283
Digital block heater, compact
Digital block heater, compact
Compact Dry Bath D***, 2, 77 W, RT* +2...100 °C, ≤±0,5 °C, 200×200×25 mm, 1,5 kg
Price
4.030,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These versatile digital block heaters provide good temperature uniformity and stability ensuring reproducible results. Units are compact, light weight with digital temperature controls and display, they maximises valuable bench space. The units are ideal for sample preparation, enzyme preservation, DNA amplification and enzyme–substrate reactions.
  • Built-in temperature-sensing probe assists with outstanding temperature accuracy and control
  • Designed for precise temperature control
  • Fast heating rate
  • Multiple combination of different size of blocks allows for maximum tube size versatility during experimental procedure
  • 12V low voltage power input
 : Supplied with block extraction tool and plastic lid, but without blocks, these must be ordered separately.
 : Temp. stability value shown above is at 37 °C.
* RT = Ambient
** S - 1 block, 2×½ blocks, 4×¼ blocks or 1×½ block plus 2×¼ blocks
*** D - 2 blocks, 4×½ blocks, 8×¼ blocks or combination
Specifikationer
  • Opvarmnings kapacitet:
    77 W
  • Antal blokke:
    2
  • Temperaturområde:
    RT* +2...100 °C
  • Vægt:
    1,5 kg
  • Seq:
    02
  • B×D×H:
    200×200×25 mm
  • Temp. stabilitet:
    ≤±0,5 °C
  • Model:
    Compact Dry Bath D***
  • Cat. No.:
    460-0283
  • Temperaturinterval:
    RT* +2...100 °C
  • Temperaturstabilitet:
    ≤±0,5 °C
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Ant. huller
    Tilgængelighed
    Price
  • ½ aluminium block
    ½ aluminium block
    460-0318
    50 ml tubes
    3
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 641,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Ant. huller
    Tilgængelighed
    Price
  • ¼ aluminium block
    ¼ aluminium block
    460-0315
    1,5 ml tubes
    6
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 185,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Ant. huller
    Tilgængelighed
    Price
  • ¼ aluminium block
    ¼ aluminium block
    460-0316
    2,0 ml tubes
    6
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 185,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Ant. huller
    Tilgængelighed
    Price
  • ½ aluminium block
    ½ aluminium block
    460-0317
    15 ml tubes
    6
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 641,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Ant. huller
    Tilgængelighed
    Price
  • Plastic lid
    Plastic lid
    460-0323
    Compact D models
    -
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 117,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Ant. huller
    Tilgængelighed
    Price
  • Plastic lid
    Plastic lid
    460-0322
    Compact S models
    -
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 70,90 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Ant. huller
    Tilgængelighed
    Price
  • Heat insulator
    Heat insulator
    460-0321
    Compact D models
    -
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 151,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • Full aluminium block
    Full aluminium block
    460-0319
    96-well microplate
    108×72×18 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 806,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Ant. huller
    Tilgængelighed
    Price
  • Heat insulator
    Heat insulator
    460-0320
    Compact S models
    -
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 92,60 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Ant. huller
    Tilgængelighed
    Price
  • ¼ aluminium block
    ¼ aluminium block
    460-0314
    0,5 ml tubes
    12
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 209,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Ant. huller
    Tilgængelighed
    Price
  • ¼ aluminium block
    ¼ aluminium block
    460-0313
    0,2 ml Ø tubes
    24
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 232,00 kr