VWR®, Bægerglas, lav type
2000 ml, 185 mm, 130 mm
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
Borosilikat 3,3 glas, med tud.
- Meget god kemisk resistens
- Høj temperaturresistens
- Autoklaverbare
- Volumengradueringer og skrivefelt
Det prisbillige alternativ til en række af forskellige laboratorieopgaver.
DIN 12331, ISO 3819
: DIN 12331, ISO 3819
Specifikationer
- Udv.Ø:130 mm
- Kapacitet:2000 ml
- Højde:185 mm
- Seq:10