Orders LinkContactUsLinkComponent
Rubber Stoppers
Rubber Stoppers
2, 6,0 mm, 40,0 mm, 41,0 mm, 49,0 mm
Katalog # HECH92159111490
Rubber Stoppers
Katalog # HECH92159111490
Rubber Stoppers
Rubber Stoppers
2, 6,0 mm, 40,0 mm, 41,0 mm, 49,0 mm
Price
582,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents
DIN 12871, made of natural rubber, hardness 40 Shore A.
Documents
Specifikationer
  • Ø bund:
    41,0 mm
  • Ø top:
    49,0 mm
  • Hul Ø:
    6,0 mm
  • Ant. huller:
    2
  • Højde:
    40,0 mm
  • Seq:
    19