Orders LinkContactUsLinkComponent
Printer og tilbehør til vægte
YDP30 Premium GLP laboratory printer
Katalog # 611-2636
Leverandør:   Sartorius Balances
Printer og tilbehør til vægte
Katalog # 611-2636
Leverandør:  Sartorius Balances
Printer og tilbehør til vægte
Printer og tilbehør til vægte
YDP30 Premium GLP laboratory printer
Price
8.380,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Sartorius-printeren YDP20-0CE er egnet til brug i legal metrologi, og har transactieteller funktioner som dato og tid, gennemsnit. Ved tilslutning til vægte med indbygget GLP giver disse funktioner udskrifter i GLP-format, inklusive oplysninger om operatør og plads til underskrift.
Kompatibel med: Sartorius CPA, ED,CP, CPA, ED, LA, LP, LC, MC, ME, AC, PT, BP, TE, LE, SE og MA vægte.
SartoCollect: Standard software for Sartorius vægte, der gør det muligt at overføre vejeresultater til en PC og gemme dem i MS Excel, Word, Access eller i en ASCII fil.
Andet tilbehør er egnet til alle ME, SE, LA, CP og TE modeller
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    YDP30 Premium GLP laboratory printer
  • Seq:
    02
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Paper rolls for printers, 50 metres
    Paper rolls for printers, 50 metres
    611-0738
    YDP03-0CE, YDP10-0CE, YDP20-0CE
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 Items - 193,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Self-adhesive paper and thermal transfer foil, 90 m, for printer YDP30
    Self-adhesive paper and thermal transfer foil, 90 m, for printer YDP30
    SARB69Y03286_U
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL - 451,00 kr