Orders LinkContactUsLinkComponent
Silicone fluids
Silicone fluids
Heating fluid, +20...+200 °C, 50 mm²/s, klar, 9 kg
Katalog # IKAA20003518
Leverandør:   IKA
Silicone fluids
Katalog # IKAA20003518
Leverandør:  IKA
CAS nummer:  
Silicone fluids
Heating fluid, +20...+200 °C, 50 mm²/s, klar, 9 kg
CAS nummer:  
Price
5.070,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 9 kg
Product Details & Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    9 kg
  • Farve:
    klar
  • Temperaturområde:
    +20...+200 °C
  • Model:
    Heating fluid
  • Viskositet:
    50 mm²/s
Specifikationer
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Laboratory reactor system LR-2.ST the High Performer
    Laboratory reactor system LR-2.ST the High Performer
    IKAA20013291
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 139.950,00 kr