Orders LinkContactUsLinkComponent
Cytocentrifuges, Cellspin®
Cytocentrifuges, Cellspin®
Cellspin® II with open, removable 8-position rotor (Starter Kit = 8 CellClips, 8 reusable single Cellfunnel®, 200 filter cards, 200 slides)
  THARJC2000-8-L-R
Cytocentrifuges, Cellspin®
  THARJC2000-8-L-R
Cytocentrifuges, Cellspin®
Cytocentrifuges, Cellspin®
Cellspin® II with open, removable 8-position rotor (Starter Kit = 8 CellClips, 8 reusable single Cellfunnel®, 200 filter cards, 200 slides)
47.670,00 kr
1 * 1 Items
Alsidig cytocentrifuge velegnet til små og store prøvevolumener, der er designet til tynde lag og monolag cellepræparater i medicinske applikationer såsom cytologi, urologi, mikrobiologi, hæmatologi, immuncytokemi, virologi og onkologi.
  • Quick change of removable rotors within seconds
  • Smooth running, high performance motor featuring a maintenance-free frequency drive
  • Powered lid locking, quick entry foil keypad with easy to read, digital display and twist knob to enter values
  • Cellspin II (refrigerated): Variable temperature setting from –20 to +40 °C, Fast Cool function
  • Safety features: Imbalance switch off, automatic rotor recognition, lid locking and holding during rotor run, lid dropping protection, motor and chamber overheat protection (Cellspin® II)
Speed = max. 2000 min⁻¹ when used with quick change and easy rotors.
Ordering information: Leveres med starter- kit til 200 test. Andre rotorerog tilbehør på forespørgsel.
  • Beskrivelse:
    Cellspin® II with open, removable 8-position rotor (Starter Kit = 8 CellClips, 8 reusable single Cellfunnel®, 200 filter cards, 200 slides)
  • Seq:
    23
  • Tidsindstilling:
    1 - 99 min; short cycle mode (pulse button)
  • Cat. No.:
    THARJC2000-8-L-R
  • Strømforsyning:
    200 - 240 V / 50 - 60 Hz
  • Maks. kapacitet - Udsvingsrotor:
    6×50 ml conical tubes (with JC 381 rotor)
  • B×D×H:
    400×700×350 mm
  • Max. speed:
    15000 min⁻¹
  • Programmer:
    10
  • Vægt:
    29 kg
  • Model:
    Cellspin II
  • Speed increment:
    100 min⁻¹
  • Accelerations-//nedbremsningsramper:
    9/9
Services
  •  
    Beskrivelse
  • 900-0003
    Installation af kølet centrifuge on-site. Udstyret skal være på anvendelsesstedet. Funktionsprøvning og kortfattet introduktion af brugernes funktioner. Rejseudgifter inkluderet (ekskl. udgifter til flyrejser).
    1 * 1 Each - 6.260,00 kr
  • 900-0005
    Installationskvalificering og driftskvalificering af kølet centrifuge on-site. Kvalifikationsprotokoller ikke inkluderet. Rejseudgifter er inkluderet (ekskl. udgifter til flyrejser).
    1 * 1 Each - 21.860,00 kr
  • SERW0620.1150.01
    Forebyggende vedligeholdelse, driftsprøvning og kalibrering af afkølet centrifuge on-site. 3 hastigheder, tid og 1 temperaturkalibrering. Kalibreringscertifikat medfølger. Reservedele og rejseudgifter ikke inkluderet.
    1 * 1 Each - 4.110,00 kr
  • 900-0004
    Forebyggende vedligeholdelse og driftsprøvning af kølet centrifuge on-site. Reservedele og rejseudgifter ikke inkluderet.
    1 * 1 Each - 3.090,00 kr
  • SERW0620.7100.01
    Installationskvalificering og driftskvalificering af kølet centrifuge on-site i henhold til Avantors SOP. Avantor Services kvalifikationsprotokoller er inkluderet. Rejseudgifter inkluderet (eksklusive udgifter til flyrejser).
    1 * 1 Each - 26.050,00 kr
Accessories
  •  
    Beskrivelse
  • 521-1575
    Låg til rotor JC101
    1 * 1 Items - 392,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 720-1806
    Filterkort kun til 720-1805
    1 * 500 Items - 1.190,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 720-1813
    ECOseal til ECOfunnel®
    1 * 100 Items - 330,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 720-1802
    Cellclip til CytoCentrifuge
    1 * 1 Items - 615,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 720-1814
    Cytoholder-objektglas med 2 separate cirkler, Coated
    1 * 100 Items - 322,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 720-1823
    Filterkort, tynd, brun, til prøver på 0,4 ml eller derunder
    1 * 200 Items - 243,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 720-1822
    Double cytology funnel, disposable, with 2 offset holes
    1 * 500 Items
  •  
    Beskrivelse
  • 720-1804
    Filterkort kun til 720-1803
    1 * 200 Items - 359,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 521-1583
    Indsats til 15 ml Falconrør (til rotor JC381)
    1 * 6 Items - 1.780,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 720-1805
    Double cytology funnel, reusable, for 2 samples up to 0,5 ml
    1 * 12 Items - 1.100,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 720-1809
    Objektglas med 1 cirkel, Coated
    1 * 100 Items - 331,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 720-1811
    ECOfunnel®, genanvendelig
    1 * 12 Items - 1.100,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 720-1812
    ECOholder-objektglas, Coated
    1 * 100 Items - 331,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 720-1825
    Filterkort til ECOfunnel®
    1 * 100 Items - 246,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 720-1808
    Objektglas med 1 cirkel
    1 * 100 Items - 262,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 720-1807
    Objektglas med 2 cirkler, Coated
    1 * 100 Items - 262,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 720-1819
    ECOfunnel®, til engangsbrug, med ECOseal
    1 * 100 Items - 1.910,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 521-1580
    Aftaglig Rotor JC370/12 med "Quickchange", 12 positioner, autoklaverbar
    1 * 1 Items - 4.610,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 521-1582
    Aftaglig Rotor JC370/8 med "Quickchange", 8 positioner, autoklaverbar
    1 * 1 Items - 4.610,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 521-1572
    Rotor med låg JC101/12 med "Quickchange", 12 positioner, autoklaverbar
    1 * 1 Items - 10.900,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 521-1574
    Rotor med låg JC101/8 med "Quickchange", 8 positioner, autoklaverbar
    1 * 1 Items - 10.030,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 720-1827
    Udsvingsrotor JC381 med "Quickchange", 6 positioner, til 50 ml Falconrør, autoklaverbar
    1 * 1 Items - 9.600,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 720-1826
    Udsvingsrotor JC380 med "Quickchange", 8 positioner, til 15 ml reagensglas, autoklaverbar
    1 * 1 Items - 6.790,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 720-1828
    Stainless steel clip for Shandon® centrifuge
    1 * 1 Items - 339,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • THARJC407-200
    Filter cards for reusable TPX-funnel
    1 * 200 Items - 569,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • THARJC406-12
    TPX-funnel®, single cytology funnel, resuable, for samples up to 0,5 ml
    1 * 12 Items - 1.330,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • THAR320-50
    Single cytology funnel, disposable, for samples up to 0,5 ml
    1 * 50 Items - 727,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • THAR376-0
    Tube for Cellspin II open rotor
    1 * 1 Items - 5.980,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • THAR304-4-00
    Single cell funnel and cap included, reusable, for samples up to 0,5 ml
    1 * 12 Items
  •  
    Beskrivelse
  • THARJC320-50
    Single cell funnel white filter card disposable, for samples up to 0,5 ml
    1 * 50 Items
  •  
    Beskrivelse
  • THAR390-4-0
    Stainless steel clip for Shandon cytospin and cellspin EASY-rotor, non sterile, dimension: 85×40×14 mm, weight: ~30 g
    1 * 4 Items