Orders LinkContactUsLinkComponent
pH buffer solutions
pH buffer solutions
7,00, 20 °C, 250 mL
Katalog # APPC272170.1209
Leverandør:   PanReac AppliChem
pH buffer solutions
Katalog # APPC272170.1209
Leverandør:  PanReac AppliChem
CAS nummer:  
pH buffer solutions
pH buffer solutions
7,00, 20 °C, 250 mL
CAS nummer:  
Price
kr214.00
Log ind for tilgængelighed
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    250 mL
  • Referencetemperatur:
    20 °C
  • pH-værdi:
    7,00