Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydrometer
Hydrometer
1,50 - 2 g/cm³, 0,005 g/cm³, 240 mm
Katalog # AMARH820486
Leverandør:   Amarell
Hydrometer
Katalog # AMARH820486
Leverandør:  Amarell
Hydrometer
1,50 - 2 g/cm³, 0,005 g/cm³, 240 mm
Price
377,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
General purpose hydrometers with reference temperature of 20 °C.
Certifications: DIN 12793.
Specifikationer
  • Længde:
    240 mm
  • Inddeling:
    0,005 g/cm³
  • Område:
    1,50 - 2 g/cm³