Orders LinkContactUsLinkComponent
Badvæsker
Badvæsker
Thermal H20S, 0...220 °C, 274 °C, 230 °C, lysebrun, 10 L
Katalog # 461-0151
Leverandør:   JULABO GmbH
Badvæsker
Katalog # 461-0151
Leverandør:  JULABO GmbH
CAS nummer:  
Badvæsker
Badvæsker
Thermal H20S, 0...220 °C, 274 °C, 230 °C, lysebrun, 10 L
CAS nummer:  
Price
7.090,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 L
Product Details & Documents
Badvæskerne er nøje udvalgt og testet til langtidsbrug. De er velegnet til brug i opvarmede eller nedkølede termostatbade, hvor vand ikke kan anvendes som badvæske. Valget af badvæske er kritisk for opnåelse af de bedste resultater mht. temperaturstyring og drift af termostatbadet.
  • Lav giftighed og næsten lugtfri
  • Høj stabilitet og god termisk konduktivitet
  • Lav viskøsitet og lav rusttendens
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    10 L
  • Farve:
    lysebrun
  • Brændpunkt:
    274 °C
  • Flammepunkt:
    230 °C
  • Temperaturområde:
    0...220 °C
  • Model:
    Thermal H20S
Specifikationer