Fluid samplers, Liquid Master
Fluid sampler, PTFE, 1000 ml, 1500 mm, 25 mm
Katalog # SAMP5035J-1500
Leverandør: Sampling Systems
Gå til:
Product Details & Documents
The Liquid Master has been designed to be quickly stripped down for cleaning.
- Quick and easy to use
- Push button to press to take samples
- For a larger volume, the sampler can be inserted deep into the product
Suitable for taking samples from low and medium viscosity liquids.
Specifikationer
- Ø:25 mm
- Kapacitet:1000 ml
- Beskrivelse:Fluid sampler
- Længde:1500 mm
- Materiale:PTFE
- Seq:06
Accessories
Produktinformation
- Katalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeTilgængelighedPrice
Produktinformation
- Katalog #BørstematerialeBørstehoved ØSamlet længdeTilgængelighedPrice