Mop, AlphaMop™, PE
Ideel til rengøring af vægge, gulve og andre flade overflader i kritiske miljøer. Det udskiftelige og vaskede polyesterhoved passer på en flad bevægelig skumsvamp, som er fastgjort til et fiberglasskaft. Den udskiftelige skumsvamp sikrer at polyesterhovedet former sig efter strukturerede gulve og andre overflader, mens det modstår korrosion og slid. Et let, holdbart glasfiberhåndtag giver brugeren fremragende kontrol over drejehovedet.
- Lightweight mop maintains ultra-low generation of particles and extractables
- Mop can be sterilised
- Mophead covers can be pre-wetted with 6% isopropanol
- Accesses hard-to-reach areas with ease
- Excellent durability with low contamination
- Allows user to change covers and foam pads frequently, adhering to wiping protocol
- Rapid-change cover and foam pad configuration
* Handle length.
: Moppen er emballeret i 'Bag-Within-A-Bag'.
: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904.
- Beskrivelse:Sterile AlphaMop™ polyester covers and foam pads, STX7118M
- Længde:-
- L×B:381×203,2 mm
- Seq:11
- Pakket:10 covers and 1 pad/bag; 12 bags/case