Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes
Long, 6 ml, 48 µl, 230 mm, -, 400/inner pack, 2400/carton
Katalog # GREI702370_2400
Leverandør:   Greiner Bio-One
Pasteur pipettes
Katalog # GREI702370_2400
Leverandør:  Greiner Bio-One
Pasteur pipettes
Long, 6 ml, 48 µl, 230 mm, -, 400/inner pack, 2400/carton
Price
3.770,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2.400 Items
Product Details & Documents
These pipettes are made from PE.
Specifikationer
  • Pakket:
    400/inner pack, 2400/carton
  • Steril:
    -
  • Kapacitet:
    6 ml
  • Beskrivelse:
    Long
  • Længde:
    230 mm
  • Seq:
    16
  • Dråbevol.:
    48 µl