Orders LinkContactUsLinkComponent
Venepunktursæt, Surshield™ Surflo®
Venepunktursæt, Surshield™ Surflo®
Winged infusion sets with protector, G 23, lyseblå, 19 mm
Katalog # TERUSV-S23NL30
Leverandør:   TERUMO
Venepunktursæt, Surshield™ Surflo®
Katalog # TERUSV-S23NL30
Leverandør:  TERUMO
Venepunktursæt, Surshield™ Surflo®
Winged infusion sets with protector, G 23, lyseblå, 19 mm
Price
kr358.00
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 Items
Product Details & Documents
Surshield prevents needle stick injuries with painless placement.
Cannula sharpness combined with a special silicone coating allows an easy and smooth placement.
Specifikationer
  • Måler:
    G 23
  • Farve:
    lyseblå
  • Beskrivelse:
    Winged infusion sets with protector
  • Længde:
    19 mm
  • Seq:
    003