Spring til Overskrift
Spring til Hovedindhold
Spring til Sidefod
Udvidet søgning
SDS
Certifikater
Producentdata
0
0,00 kr
Ordreindtastning
log ind
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Din konto
Cart
Denmark
Order Entry
Order Status
Din konto
Cart
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Hjem
BUFFER PH 9.01 1 * 1.000 mL
BUFFER PH 9.01 1 * 1.000 mL
Print
BUFFER PH 9.01 1 * 1.000 mL
Katalog # KNICCS-P0900/1000
Leverandør:
KNICK
BUFFER PH 9.01 1 * 1.000 mL
Katalog # KNICCS-P0900/1000
Leverandør:
KNICK
Udvid billedet
Return to Top
BUFFER PH 9.01 1 * 1.000 mL
Tilføj til kurv
Price
434,00 kr
Log ind
for tilgængelighed
Måleenhed
1 * 1.000 mL
-
+
Tilføj til kurv
Return Policy
Product Details & Documents