Reagensglas
5 ml, 75 mm, 13 mm, PS, Cylindrical
212-0684
: KARTELL
PS, transparent eller PP, semi-transparent.
- PS: Good thermal and chemical resistance
- PP: Excellent thermal and chemical resistance, autoclavable
- Robust, economical
Universalrør til en lang række anvendelsesområder.
Documents
- Udv.Ø:13 mm
- Model:Cylindrical
- Kapacitet:5 ml
- Længde:75 mm
- Materiale:PS
- Seq:05