Orders LinkContactUsLinkComponent
Reagensglas
Reagensglas
5 ml, 75 mm, 13 mm, PS, Cylindrical
  212-0684
 :   KARTELL
Reagensglas
  212-0684
 :  KARTELL
Reagensglas
Reagensglas
5 ml, 75 mm, 13 mm, PS, Cylindrical
1.550,00 kr
1 * 4.000 Items
PS, transparent eller PP, semi-transparent.
  • PS: Good thermal and chemical resistance
  • PP: Excellent thermal and chemical resistance, autoclavable
  • Robust, economical
Universalrør til en lang række anvendelsesområder.
  • Udv.Ø:
    13 mm
  • Model:
    Cylindrical
  • Kapacitet:
    5 ml
  • Længde:
    75 mm
  • Materiale:
    PS
  • Seq:
    05