Dobbeltmuffer
With nickel plated brass screws, Sprøjtestøbt zink, nikkelbelagt, 16,0 mm
USBE2203
Til montering på stativ
- Hurtig og let at samle og skille ad
- Robust, holdbar
- Forskellige materialer til mange applikationer
- Beskrivelse:With nickel plated brass screws
- Materiale:Sprøjtestøbt zink, nikkelbelagt
- Seq:6
- Til stang Ø:16,0 mm