Basic Violet 3 solution
3×1 l, 3
Leverandør: VWR Chemicals
Gå til:
Product Details & Documents
Primary stain for Gram staining
Synonymer: 4-[4,4'-Bis(dimethylamino)benzhydryliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]dimethylammoniumchlorid, CI 42555
- CAS nummer:548-62-9
- Formel:C₂₅H₃₀ClN₃
- MDL nummer:MFCD00011750
- Molecular Weight:407.99 g/mol
Documents
Certifikater
Søg efter partinummer911517ZA_VIOLET CRYSTAL SOLUTION_ISO 11133_rev1.pdf 911517ZAMP_VIOLET CRYSTAL SOLUTION_ISO 11133_rev1.pdf
spec_VWRC911517ZA
Produktspecifikation
VWR Microbiology
Produktlitteratur
Specifikationer
Specifikationer
- Pakn:3
- Pk Info:3×1 l