Orders LinkContactUsLinkComponent
Halogen bulbs
Halogen bulbs
Quartz halogen bulb, 12 V, 100 W
Katalog # 630-2568
Leverandør:   MOTIC
Halogen bulbs
Katalog # 630-2568
Leverandør:  MOTIC
Halogen bulbs
Halogen bulbs
Quartz halogen bulb, 12 V, 100 W
Price
170,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Quartz halogen bulb
  • Seq:
    05
  • Effekt:
    100 W
  • Spænding:
    12 V