Orders LinkContactUsLinkComponent
Inverted microscopes, AE31E
Inverted microscopes, AE31E
Inverterede mikroskope, Trinocular
Katalog # 630-2521
Leverandør:   MOTIC
Inverted microscopes, AE31E
Katalog # 630-2521
Leverandør:  MOTIC
Inverted microscopes, AE31E
Inverted microscopes, AE31E
Inverterede mikroskope, Trinocular
Price
40.090,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
The AE31E has been designed with an extended focus for practical aspects.
  • Automatic on/off setting via infrared sensor
  • Light memory recalls the last intensity, when changing objective position
  • Halogen interchangeable with an LED module to be purchased separately (30 W versions)
NOTE: Options such as fluorescence are available − please contact your local Avantor sales office.
Leveringsinformation: Phase objectives supplied as standard (4×, Ph 10×, LWD Ph 20×) work all three with the same Ph1 ring.
Specifikationer
  • Model:
    Trinocular
  • Beskrivelse:
    Inverterede mikroskope
  • Seq:
    004
  • Cat. No.:
    630-2521
  • Revolver:
    5 positioner, inclined
  • Hoved:
    Siedentopf, 45° vinklet
  • Kondensor:
    N.A 0,30 with extra-long working distance (72 mm) and diaphragm
  • Objektiver:
    4×, ph10×, phLWD 20×, ph LWD 40×
  • Belysning:
    Halogen (Köhler)
  • Fokuseringssystem:
    Koaksial grov og finindstilling
  • Okularer:
    WF 10×/22 mm med diopterjustering og øjekop af gummi
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • LED module, 6000 K ±300 K
    LED module, 6000 K ±300 K
    630-1319
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 726,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • LED module 4500 K ±300 K
    LED module 4500 K ±300 K
    630-1320
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 726,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Well plate holder, 132×88 mm
    Well plate holder, 132×88 mm
    630-2546
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 895,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Stage holder for 65 mm Petri dishes
    Stage holder for 65 mm Petri dishes
    630-1372
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 508,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Attachable stage with well plate holder, 128×86 mm
    Attachable stage with well plate holder, 128×86 mm
    630-1500
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 5.700,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Stage holder for 54 mm Petri dishes
    Stage holder for 54 mm Petri dishes
    630-1374
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 508,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Epi-fluorescent replacement bulb
    Epi-fluorescent replacement bulb
    MOTI1101002404041
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 4.630,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Epi fluorescens-tilbehør
    Epi fluorescens-tilbehør
    630-1176
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 37.240,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Stage holder for 35 mm Petri dishes
    Stage holder for 35 mm Petri dishes
    630-1373
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 508,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Spænding
    Effekt
    Tilgængelighed
    Price
  • Quartz halogen bulb
    Quartz halogen bulb
    630-2568
    12 V
    100 W
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 170,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Power cord with VDE plug
    Power cord with VDE plug
    MOTI1101008200131
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 48,40 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • 0,65×C-mount camera adapter for ²/₃" chip sensors
    0,65×C-mount camera adapter for ²/₃" chip sensors
    630-1945
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.290,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • 0,5×C-mount camera adapter for ¹/₃ and ½" chip sensors
    0,5×C-mount camera adapter for ¹/₃ and ½" chip sensors
    630-1503
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.290,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Bulb alignment tool
    Bulb alignment tool
    MOTI1101001701781
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 589,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Epi-Fluorescence attachment with filter cassette
    Epi-Fluorescence attachment with filter cassette
    MOTI1101000202071
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 10.710,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Starter unit HBO (100W)
    Starter unit HBO (100W)
    MOTI1101007800041
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 13.470,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Lamphouse, collector lens and mercury lamp socket (100 W)
    Lamphouse, collector lens and mercury lamp socket (100 W)
    MOTI1101000202151
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 7.750,00 kr