Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Uvex Ultravision Goggles

Uvex Ultravision Goggles

Face shield, anti-UV, anti-scratch, anti-fog, Clear PC, transparent
Katalog # UVEX9301.318
Leverandør:   UVEX
Uvex Ultravision Goggles
Katalog # UVEX9301.318
Leverandør:  UVEX
Uvex Ultravision Goggles
Uvex Ultravision Goggles

Face shield, anti-UV, anti-scratch, anti-fog, Clear PC, transparent

Price
131,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents

Beskyttelsesbriller med panoramisk linseform, som giver et uafbrudt 180° graders lateralt synsfelt. De er anatomisk udformet og passer komfortabelt ovenover de fleste almindelige briller.

  • Integreret, indirekte ventilation tillader bevægelse af luften
  • Matteret top som reducerer refleksblænding
  • En specielt designet næsebro, som fungerer godt sammen med åndedrætsværn
  • Et bredt og let justerbart kvalitetspandebånd
  • Der kan desuden også fås et letvægtsansigtsværn med integreret ventilering, som kan klipses på beskyttelsesbrillerne
  • Passer over åndedrætsværn, sikkerhedshjelm og høreværn

Vægt: 126 g

EN 166, EN 170

Certifications: EN 166, EN 170.

Documents

Specifikationer
  • Model:
    Face shield, anti-UV, anti-scratch, anti-fog
  • Farve:
    transparent
  • Seq:
    04
  • Linser:
    Clear PC
Accessories

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Replacement lens, clear acetate, anti-fog, for Ultravision
    Replacement lens, clear acetate, anti-fog, for Ultravision
    UVEX9300.517
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 87,50 kr

Produktinformation

  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Beskyttelsesblad
    Beskyttelsesblad
    111-0220
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items - 527,00 kr

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.