Orders LinkContactUsLinkComponent
Septa caps
Septa caps
Open top cap, without septum, 24-414
Katalog # EPSC297-2414
   Lav fremstillingspåvirkning
Leverandør:   EP SCIENTIFIC
Septa caps
Katalog # EPSC297-2414
Leverandør:  EP SCIENTIFIC
   Lav fremstillingspåvirkning
Septa caps
Septa caps
Open top cap, without septum, 24-414
Price
483,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 24 Items
Product Details & Documents
PP, white.
Septa caps fit VOA vials, bottles and jars. The septum is permanently bonded to the cap and processed to meet EPA performance based specifications for volatile organic analysis.
Specifikationer
  • Gevind:
    24-414
  • Beskrivelse:
    Open top cap, without septum
  • Seq:
    05
  • Cat. No.:
    EPSC297-2414
  • Miljøcertificering:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Model
    Til
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • EPSC288-0022
    Silicone, PTFE-lined
    24-214 VOA vials
    24 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 24 Items - 483,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Model
    Til
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • EPSC288-7222
    Silicone, PTFE-lined
    24-214 VOA vials
    24 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 72 Items - 1.180,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Model
    Til
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • EPSC288-0022BP
    Silicone, PTFE-lined
    24-214 VOA vials
    24 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.000 Items - 18.070,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Model
    Til
    Ø
    Tilgængelighed
    Price
  • EPSCS24-400-S2
    Silicone, PTFE-lined
    24-214 VOA vials
    24 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 144 Items - 2.140,00 kr