Standardreferencematerialer og bufferopløsninger, CertiPUR®, Supelco®
Natriumhydrogenkarbonat/natriumkarbonat, 10,014 (25°C), Glass bottle for solids, 2×25 g, 2
: Merck
Materialer til præcis kalibrering og kontrol af pH-instrumenter.
- Sporbar til NIST primær standard og PTB
- Maks. afvigelse ±0,003 pH enheder
- pH-måleværdien er bestemt i et uafhængigt autoriseret kalibreringslaboratorium (DKD-K-14301)
- Pakning:Glass bottle for solids
- Pakn:2
- Beskrivelse:Natriumhydrogenkarbonat/natriumkarbonat
- Pk Info:2×25 g
- pH-værdi:10,014 (25°C)