Orders LinkContactUsLinkComponent
Salpetersyre 68%, TECHNICAL
Salpetersyre 68%, TECHNICAL
Plastic bottle, 2,5 L
Katalog # 20406.320
Oxiderende
Ætsende
Giftig
Leverandør:   VWR Chemicals
Salpetersyre 68%, TECHNICAL
Katalog # 20406.320
Leverandør:  VWR Chemicals
CAS nummer:  7697-37-2
Salpetersyre 68%, TECHNICAL
Salpetersyre 68%, TECHNICAL
Plastic bottle, 2,5 L
CAS nummer:  7697-37-2
Price
407,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Nitric acid solution
  • CAS nummer:7697-37-2
  • Formel:HNO₃
  • MDL nummer:MFCD00011349
  • Molecular Weight:63.01 g/mol
  • Merck Index:13,06608
  • Kogende Pt:120,5 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:–42 °C
  • Tæthed:1,4 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-714-2
  • ADR:8 (5.1),II
  •  :Density: 1.51 g/cm³ (20 °C)
  • FN:2031
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Assay:
    68 - 70 %
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic bottle
  • Pakn:
    2,5 L