Flasker til opløst oxygen
Flasker til oxygen-bestemmelse iflg. Winkler, med prop, 250 - 300 ml, 19/26
Katalog # BRND386048
Leverandør: Brand
Gå til:
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
- Solid, obliquely cut standard-ground glass stopper can be secured with a fastening clip
- Each bottle is calibrated with its own stopper; hence, stoppers and bottles are not interchangeable
- Each bottle and its stopper is marked with a unique matching identification number
For the determination of oxygen dissolved water. The measured volume is indicated to ± 0,01 ml. White labelling area.
Specifikationer
- Kapacitet:250 - 300 ml
- Beskrivelse:Flasker til oxygen-bestemmelse iflg. Winkler, med prop
- NS prop:19/26
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Fastgøringsklemme til flasker til opløst oxygen, Winkler, med prop, NS 19/26Fastgøringsklemme til flasker til opløst oxygen, Winkler, med prop, NS 19/26528-1311Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 67,90 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Fastgøringsklemme til flasker til opløst oxygen, Winkler, med prop, NS 14/23Fastgøringsklemme til flasker til opløst oxygen, Winkler, med prop, NS 14/23BRND386138Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 64,10 kr