Accessories for test sieves
Sieve pan, 400 mm, 65 mm
Katalog # HAVE205922756
Leverandør: NEXOPART
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Ø:400 mm
- Beskrivelse:Sieve pan
- Højde:65 mm
- Seq:11