Coloured cap inserts
grøn
Katalog # 525-0689
Leverandør: Brand
Gå til:
Product Details & Documents
PP.
- Til identifikation
- Til mikrorør af typen 211-3201 til 211-3205 og 211-3211 til 211-3215
- Applications: −196 °C to +121 °C
Specifikationer
- Farve:grøn
- Seq:02