Orders LinkContactUsLinkComponent
Coloured cap inserts
Coloured cap inserts
blå
  525-0687
 :   Brand
Coloured cap inserts
  525-0687
 :  Brand
Coloured cap inserts
Coloured cap inserts
blå
194,00 kr
1 * 500 Items
PP.
  • Til identifikation
  • Til mikrorør af typen 211-3201 til 211-3205 og 211-3211 til 211-3215
  • Applications: −196 °C to +121 °C
  • Farve:
    blå
  • Seq:
    01