Objektglas, Superfrost®, Menzel Gläser
grøn, Unwrapped
Katalog # 630-2863
Leverandør: Epredia
Gå til:
Product Details & Documents
Fremstillet af ekstra klart glas. Vasket ren og poleret.
- Fås i syv standardfarver, til identifikation og farvekodning
- Mærkningsområdet er resistent overfor alle typiske opløsningsmidler
- Det ekstra tykke mærkningsområde forhindrer objektglassene i at klæbe sammen eller blive ridset
Suitable for in vitro diagnostic (IVD) applications.
Complies with ISO 8037/I
Certifications: ISO 8037/I.
Packaging: In cardboard boxes of 50.
Documents
Specifikationer
- Pakket:Unwrapped
- Farve:grøn
- Seq:315