Petri Dishes
Uden ventilationshuller, 60 mm, 8 mm, Steril, poser med 10 stk.
Leverandør: Anicrin
Gå til:
Product Details & Documents
Suitable for all microbiology applications.
Material: PS
Specifikationer
- Ø:60 mm
- Pakket:poser med 10 stk.
- Sterilitet:Steril
- Version:Uden ventilationshuller
- Højde:8 mm
- Seq:2