Orders LinkContactUsLinkComponent
Tobramycin
Tobramycin
5 g
Katalog # J66040.06
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Tobramycin
Katalog # J66040.06
CAS nummer:  32986-56-4
Tobramycin
Tobramycin
5 g
CAS nummer:  32986-56-4
Price
3.280,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 g
Product Details & Documents
Tobramycin primarily targets gram negative bacteria.
  • White to Off-White powder
Soluble in water
Synonymer:  (2S,3R,4S,5S,6R)-4-Amino-2-(((1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-(((2R,3R,5S,6R)-3-amino-6-(aminomethyl)-5-hydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,5-diol
  • CAS nummer:32986-56-4
  • Formel:C₁₈H₃₇N₅O₉
  • MDL nummer:MFCD00077885
  • Molecular Weight:467.51 g/mol
  • Merck Index:14,9490
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:251-322-5
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    5 g