Orders LinkContactUsLinkComponent
Membranfiltre, type 118
118, 5,00 µm, 47 mm
  SART11842-47-G
   Lav fremstillingspåvirkning
 :   Sartorius
Membranfiltre, type 118
  SART11842-47-G
 :  Sartorius
   Lav fremstillingspåvirkning
Membranfiltre, type 118
Membranfiltre, type 118
118, 5,00 µm, 47 mm
1.180,00 kr
1 * 25 Items
PTFE, hydrofob. Til filtrering af luft, gasser, opløsningsmidler og syrer. Kan steriliseres ved autoklavering eller med ethylenoxid.
  • Ø:
    47 mm
  • Porestørrelse:
    5,00 µm
  • Model:
    118
  • Seq:
    28
  • Tykkelse:
    100 µm
  • Cat. No.:
    SART11842-47-G
  • Miljøcertificering:
    Renewable Energy Certificate
  • Flowhastighed for luft:
    4 l/min/cm² (0,05 bar)
  • Max. temperature:
    145 °C
  • Flowhastighed for vand:
    -
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning