Membranfiltre, type 113
113, 0,20 µm, 25 mm, -
SART11327-25-N
Cellulosenitrat, hydrofilt. Til prøveforbehandling, partikeltestning og kemotaxis.
* Steril
- Ø:25 mm
- Porestørrelse:0,20 µm
- Steril:-
- Model:113
- Seq:01
- Tykkelse:130 µm
- Cat. No.:SART11327-25-N
- Miljøcertificering:Renewable Energy Certificate
- Flowhastighed for luft:-
- Max. temperature:130 °C
- Flowhastighed for vand:25 ml/min/cm² (1 bar)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning