Membranfiltre, type 113
113, 0,65 µm, 47 mm, +
Catalog # SART11305-47-ACN
Supplier: Sartorius
Jump to:
Product Details & Documents
Cellulosenitrat, hydrofilt. Til prøveforbehandling, partikeltestning og kemotaxis.
* Steril
Specifications
- Ø:47 mm
- Porestørrelse:0,65 µm
- Steril:+
- Model:113
- Seq:23
- Tykkelse:130 µm
- Cat. No.:SART11305-47-ACN
- Flowhastighed for luft:-
- Max. temperature:130 °C
- Flowhastighed for vand:130 ml/min/cm² (1 bar)