TEMPase Hot Start DNA Polymerase
Product Details & Documents
VWR® TEMPase Hot Start DNA Polymeraser er meget stabile polymeraser, som giver højere specificitet, fremragende følsomhed og større udbytte sammenlignet med standard DNA polymeraser. Dette gør dem meget anvendelige til detektion af DNA i små mængder. Andre anvendelser inkluderer screening, amplifikation af GC-rige DNA sekvenser, Multiplex PCR, direkte PCR og qPCR. En Glycerol-fri TEMPase Hot Start DNA Polymerase til automatiseret pipettering og frysetørring er også tilgængelig.
GC-rich DNA Target kit er specifikt designet til amplifikation af vanskelige GC-rige DNA sekvenser. Når TEMPase anvendes sammen med GC buffer I eller GC buffer II fås derfor rigtig god amplifikation. Kittet er designet til indledende test inden brug af en af GC-TEMPase 2X Master Mix.
Delivery information: VWR® TEMPase DNA Polymerase leveres sædvanligvis med to forskellige bufre, Key Buffer og Combination Buffer, som er velegnede til forskellige PCR krav. Key Buffer (NH⁴⁺) giver uovertruffen amplifikation (højt udbytte) og minimerer behovet for optimering af Mg²⁺ koncentration og annealing-temperatur i de fleste primer-template systemer. Combination Buffer er en blanding af K⁺ og NH⁴⁺. Den kombinerer høj specificitet med godt produktudbytte og høj tolerance overfor ikke-optimale primer annealing-temperaturer og Mg²⁺ koncentrationer på grund af den afbalancerede ammonium-kalium blanding. Hver buffer indeholder 15 mM MgCl₂ (1,5 mM i slutvolumen). Ekstra MgCl₂ til nem optimering er inkluderet i et separat rør.
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerFast PCR protocols for VWR® Taq DNA Polymerase Versatile VWR PCR enzymes VWR Taq DNA polymerase is more thermo-stable than most people think VWR TEMPase Hot Start DNA polymerase - for robust and reliable PCR
TDS Glycerol free TEMPase Hot Start DNA Polymerase 2500 Units TDS Glycerol free TEMPase Hot Start DNA Polymerase 500 Units TDS Taq DNA Polymerase, VWR TDS TEMPase Hot Start DNA Polymerase 10000 Units TDS TEMPase Hot Start DNA Polymerase 2500 Units
Datasheet
VWR® for PCR
Product Literature
Specifikationer
Specifikationer
- Pakn:500 Tests
- Beskrivelse:TEMPase Hot Start DNA Polymerase, glycerol-fri, 5 U/µl, uden buffere
- Høj troskab:No
- Enheder:500
- Funktioner:Glycerol free
- Exonuklease aktivitet:5’→3’
- Koncentration:5 U/µl
- Buffer sammensætning:25 mM MgCl2
- Størrelse:1 x 0.1 ml + 1 x 1.5 ml
- Cat. No.:733-2552
- Beskrivelse:TEMPase HotStart DNA Polymerase Glycereol Free 5U/µl 500 units
- Format:Enzyme with/without buffer
- Ansøgning:Freeze-drying|Standard amplification
- Amplikon størrelse:≤ 5kb
- Processivity:Standard
- Product overhang:3'A
- Varmstart:Chemically modified
- Opbevaring betingelser:– 20 °C (long term), + 4 °C (6 months)
Specifikationer
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



