Orders LinkContactUsLinkComponent
TEMPase Hot Start DNA Polymerase
TEMPase Hot Start DNA Polymerase
TEMPase Hot Start DNA Polymerase, glycerol-fri, 5 U/µl, med 10X Key Buffer og MgCl2, 2.500 Tests
Katalog # 733-2556
Leverandør:   VWR Chemicals
TEMPase Hot Start DNA Polymerase
Katalog # 733-2556
Leverandør:  VWR Chemicals
CAS nummer:  
TEMPase Hot Start DNA Polymerase
TEMPase Hot Start DNA Polymerase
TEMPase Hot Start DNA Polymerase, glycerol-fri, 5 U/µl, med 10X Key Buffer og MgCl2, 2.500 Tests
CAS nummer:  
Price
6.640,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Each
Product Details & Documents
VWR® TEMPase Hot Start DNA Polymeraser er meget stabile polymeraser, som giver højere specificitet, fremragende følsomhed og større udbytte sammenlignet med standard DNA polymeraser. Dette gør dem meget anvendelige til detektion af DNA i små mængder. Andre anvendelser inkluderer screening, amplifikation af GC-rige DNA sekvenser, Multiplex PCR, direkte PCR og qPCR. En Glycerol-fri TEMPase Hot Start DNA Polymerase til automatiseret pipettering og frysetørring er også tilgængelig.
GC-rich DNA Target kit er specifikt designet til amplifikation af vanskelige GC-rige DNA sekvenser. Når TEMPase anvendes sammen med GC buffer I eller GC buffer II fås derfor rigtig god amplifikation. Kittet er designet til indledende test inden brug af en af GC-TEMPase 2X Master Mix.
Leveringsinformation: VWR® TEMPase DNA Polymerase leveres sædvanligvis med to forskellige bufre, Key Buffer og Combination Buffer, som er velegnede til forskellige PCR krav. Key Buffer (NH⁴⁺) giver uovertruffen amplifikation (højt udbytte) og minimerer behovet for optimering af Mg²⁺ koncentration og annealing-temperatur i de fleste primer-template systemer. Combination Buffer er en blanding af K⁺ og NH⁴⁺. Den kombinerer høj specificitet med godt produktudbytte og høj tolerance overfor ikke-optimale primer annealing-temperaturer og Mg²⁺ koncentrationer på grund af den afbalancerede ammonium-kalium blanding. Hver buffer indeholder 15 mM MgCl₂ (1,5 mM i slutvolumen). Ekstra MgCl₂ til nem optimering er inkluderet i et separat rør.
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    2.500 Tests
  • Beskrivelse:
    TEMPase Hot Start DNA Polymerase, glycerol-fri, 5 U/µl, med 10X Key Buffer og MgCl<sub>2</sub>
  • Høj troskab:
    No
  • Enheder:
    2500
  • Funktioner:
    Glycerol free
  • Exonuklease aktivitet:
    5’→3’
  • Koncentration:
    5 U/µl
  • Buffer sammensætning:
    10x Key Buffer and 25 mM MgCl2
  • Størrelse:
    5 x 0.1 ml + 10 x 1.5 ml
  • Cat. No.:
    733-2556
  • Beskrivelse:
    TEMPase HotStart DNA Polymerase Glycereol Free 5U/µl 2500 units
  • Format:
    Enzyme with/without buffer
  • Ansøgning:
    Freeze-drying|Standard amplification
  • Amplikon størrelse:
    ≤ 5kb
  • Processivity:
    Standard
  • Product overhang:
    3'A
  • Varmstart:
    Chemically modified
  • Opbevaring betingelser:
    – 20 °C (long term), + 4 °C (6 months)