Level control systems with signalboxes, SymLine
Produktet SCTV108125 er en erstatning for SCTV108158 og har samme emballage og specifikationer, men kan være en anden mængde.
Product Details & Documents
Monitor two filling levels at once, perfect integration into lab furniture with the Built-In Signalbox ant the Signalbox T1 and T4.
- For all types of Safety Waste Caps and other electronic level controllers
- Touchless alarm-resetting fields for two containers
- 2 switch inputs and 2 switch outputs for peripheral units
LEDs and acoustic buzzer warn you in due time before the filling level of your collection containers reaches a critical height. When the container is changed, the alert can be muted via the new touchpad. Pumps and other external devices can be conveniently triggered via the integrated interface.
Documents
GHS Poster Important Lab and HPLC Safety Guidelines
Ansøgningsnoter
SCTV108087
Billeder 360
Specifikationer
- Beskrivelse:Signalbox T1 with disc fill level sensor, signal cable 3 meters, hook and loop fastener for disc sensor 2 meters, US-plug
- Seq:07
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Signal cable cable for signal transmission, 1,5 mSignal cable cable for signal transmission, 1,5 mSCTV108304Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 277,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- EU power supply
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Dual lock (releasable pressure) closure for disc sensors, 20×20 mmDual lock (releasable pressure) closure for disc sensors, 20×20 mm554-2714Log ind for tilgængelighed1 * 10 Items - 265,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- UK power supply
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Velcro strip for disc sensor, 2 m
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Forlængerkabel til signaloverførsel, 5 mForlængerkabel til signaloverførsel, 5 m590-0727Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 425,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Forlængerkabel til signaloverførsel, 10 mForlængerkabel til signaloverførsel, 10 m590-0728Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 443,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Kabel til relækontakt, 5 m
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Disc sensor (alarm at empty state)
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Niveausensor, enkelt (alarm i fuld tilstand)Niveausensor, enkelt (alarm i fuld tilstand)590-0737Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 2.300,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Forlængerkabel til signaloverførsel, 3 mForlængerkabel til signaloverførsel, 3 m590-0739Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 398,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Holder for disc sensor for safety waste cap S60/61, three levels adjustable, PE_HDHolder for disc sensor for safety waste cap S60/61, three levels adjustable, PE_HDSCTV106731Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 480,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Signal lamp for level control, visual signal (flashing) when the level is reached, with magnetic holder for individual attachment, cable length of the lamp 3 m, power supply: 24 V DC EU/UK/US plugSignal lamp for level control, visual signal (flashing) when the level is reached, with magnetic holder for individual attachment, cable length of the lamp 3 m, power supply: 24 V DC EU/UK/US plugSCTV108334Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 1.910,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Holder for disc sensor, GL 45
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Signal lamp for level control, visual and acoustic signal when level is reached, with magnetic holder for individual attachment, cable length: 3 m; Power supply: 24 V DC EU/UK/US plug. Individually extendable by SCAT signal cable via M8 connectorsSignal lamp for level control, visual and acoustic signal when level is reached, with magnetic holder for individual attachment, cable length: 3 m; Power supply: 24 V DC EU/UK/US plug. Individually extendable by SCAT signal cable via M8 connectorsSCTV108334-TLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 1.910,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Signal lamp (full state) - EU/UK/US, for level control, visual and acoustic signal when level is reached, with magnetic holder for individual attachment with disc sensor, visual alarm at full state, 3 m signal cable, 2 m hook and loop fastener for disc sensor; power supply: 24 V DC EU/UK/US plugSignal lamp (full state) - EU/UK/US, for level control, visual and acoustic signal when level is reached, with magnetic holder for individual attachment with disc sensor, visual alarm at full state, 3 m signal cable, 2 m hook and loop fastener for disc sensor; power supply: 24 V DC EU/UK/US plugSCTV108335-TLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 3.540,00 kr
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Signal lamp (empty state) - EU/UK/US, for level control, visual and acoustic signal at empty state, with magnetic holder for individual attachment with disc sensor, visual alarm at empty state, 3 m signal cable, 2 m hook and loop fastener for disc sensor; power supply: 24 V DC EU/UK/US plugSignal lamp (empty state) - EU/UK/US, for level control, visual and acoustic signal at empty state, with magnetic holder for individual attachment with disc sensor, visual alarm at empty state, 3 m signal cable, 2 m hook and loop fastener for disc sensor; power supply: 24 V DC EU/UK/US plugSCTV108336-TLog ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 3.540,00 kr