Orders LinkContactUsLinkComponent
Labels, biohazard
Labels, biohazard
Biohazard labels, PIC 312-Tri 100-B7525, aluminium, Sort på gul, 100×87 mm, 1 label/card
Katalog # 116-0727
Leverandør:   Brady
Labels, biohazard
Katalog # 116-0727
Leverandør:  Brady
Labels, biohazard
Labels, biohazard
Biohazard labels, PIC 312-Tri 100-B7525, aluminium, Sort på gul, 100×87 mm, 1 label/card
Price
49,60 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Alle skilte er i overensstemmelse med gældende europæisk lovgivning.
Bestillingsoplysninger: The polyester labels have a permanent acrylic adhesive.
Specifikationer
  • Farve:
    Sort på gul
  • Beskrivelse:
    Biohazard labels
  • Dimensioner:
    100×87 mm
  • Materiale:
    aluminium
  • Seq:
    4
  • Model:
    PIC 312-Tri 100-B7525
  • Pakket:
    1 label/card