Labels, biohazard
Biohazard labels, PIC 312-Tri 100-B7525, aluminium, Sort på gul, 100×87 mm, 1 label/card
Katalog # 116-0727
Leverandør: Brady
Gå til:
Product Details & Documents
Alle skilte er i overensstemmelse med gældende europæisk lovgivning.
Bestillingsoplysninger: The polyester labels have a permanent acrylic adhesive.
Specifikationer
- Farve:Sort på gul
- Beskrivelse:Biohazard labels
- Dimensioner:100×87 mm
- Materiale:aluminium
- Seq:4
- Model:PIC 312-Tri 100-B7525
- Pakket:1 label/card