Liquid level indicators, J.T.Baker®
CYCLE-TAINER™ LCD liquid level volume display, for 52 L model C system
Katalog # 9803-01
Leverandør: Avantor
Gå til:
Product Details & Documents
Disse niveauindikatorer leverer en digital aflæsning af anslået volumen for opløsningsmiddel i CYCLE-TAINER system.
- Signaler kan også benyttes til styring af kredsløb
Specifikationer
- Beskrivelse:CYCLE-TAINER™ LCD liquid level volume display, for 52 L model C system
- Seq:02