Acetone, J.T.Baker®
10 L
Leverandør: Avantor
Acetone, J.T.Baker®
Katalog # 3413.9010
Leverandør: Avantor
CAS nummer: 67-64-1
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Propanon
- CAS nummer:67-64-1
- Formel:CH₃COCH₃
- MDL nummer:MFCD00008765
- Molecular Weight:58.08 g/mol
- FN:1090
- ADR:3,II
Documents
Specifikationer
Specifikationstestresultater
- Assay (by GC):min. 99 %
Specifikationer
- Pakn:10 L
- Cat. No.:3413.9010
- Miljøcertificering:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
- Environmentally Preferable:Sikrere sundhed for mennesker og miljø