Orders LinkContactUsLinkComponent
Acetone, J.T.Baker®
Acetone, J.T.Baker®
5 L
Katalog # 3413.5000
   Sikrere sundhed for mennesker og miljø
Leverandør:   Avantor
Acetone, J.T.Baker®
Katalog # 3413.5000
Leverandør:  Avantor
   Sikrere sundhed for mennesker og miljø
CAS nummer:  67-64-1
Acetone, J.T.Baker®
Acetone, J.T.Baker®
5 L
CAS nummer:  67-64-1
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synonymer:  Propanon
  • CAS nummer:67-64-1
  • Formel:CH₃COCH₃
  • MDL nummer:MFCD00008765
  • Molecular Weight:58.08 g/mol
  • FN:1090
  • ADR:3,II
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Assay (by GC):
    min. 99 %
Specifikationer
  • Pakn:
    5 L
  • Cat. No.:
    3413.5000
  • Miljøcertificering:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Environmentally Preferable:
    Sikrere sundhed for mennesker og miljø
Specifikationer