Orders LinkContactUsLinkComponent
Mop, AlphaMop™, PE
Mop, AlphaMop™, PE
AlphaMop™ foam pad replacements, TX7118F (for TX7108 and TX7108A), 381×203,2 mm, -, 25 foam pads and 4 fastening pins/bag; 3 bags/case
Katalog # 141-1059
Leverandør:   Texwipe
Mop, AlphaMop™, PE
Katalog # 141-1059
Leverandør:  Texwipe
Mop, AlphaMop™, PE
Mop, AlphaMop™, PE
AlphaMop™ foam pad replacements, TX7118F (for TX7108 and TX7108A), 381×203,2 mm, -, 25 foam pads and 4 fastening pins/bag; 3 bags/case
Price
208,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents
Ideel til rengøring af vægge, gulve og andre flade overflader i kritiske miljøer. Det udskiftelige og vaskede polyesterhoved passer på en flad bevægelig skumsvamp, som er fastgjort til et fiberglasskaft. Den udskiftelige skumsvamp sikrer at polyesterhovedet former sig efter strukturerede gulve og andre overflader, mens det modstår korrosion og slid. Et let, holdbart glasfiberhåndtag giver brugeren fremragende kontrol over drejehovedet.
  • Lightweight mop maintains ultra-low generation of particles and extractables
  • Mop can be sterilised
  • Mophead covers can be pre-wetted with 6% isopropanol
  • Accesses hard-to-reach areas with ease
  • Excellent durability with low contamination
  • Allows user to change covers and foam pads frequently, adhering to wiping protocol
  • Rapid-change cover and foam pad configuration
* Handle length.
Emballering: Moppen er emballeret i 'Bag-Within-A-Bag'.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    AlphaMop™ foam pad replacements, TX7118F (for TX7108 and TX7108A)
  • Længde:
    -
  • L×B:
    381×203,2 mm
  • Seq:
    07
  • Pakket:
    25 foam pads and 4 fastening pins/bag; 3 bags/case