Orders LinkContactUsLinkComponent
Forskolin
Forskolin
Glass bottle for solids, 50 mg
Katalog # CAYM11018-50
Leverandør:   Cayman Chemical
Forskolin
Katalog # CAYM11018-50
Leverandør:  Cayman Chemical
CAS nummer:  66575-29-9
Forskolin
Glass bottle for solids, 50 mg
CAS nummer:  66575-29-9
Price
1.800,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  (3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1-oxo-3-vinyldodecahydro-1H-benzo[f]chromen-5-yl acetate
  • CAS nummer:66575-29-9
  • Formel:C₂₂H₃₄O₇
  • MDL nummer:MFCD00082317
  • Molecular Weight:410.51 g/mol
  • EINECS:266-410-9
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    50 mg
Specifikationer